Learn More
Benzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30332452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332452 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332452 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20792010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylacetonitrile
CAS 614-16-4
Summenformel C9 H7 N O
Menge 10 g
Synonym Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMILES O=C(CC#N)c1ccccc1
IUPAC-Name 3-Oxo-3 -Phenylpropanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Formelmasse 145.0528