Learn More
Benzoylcholiniodid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460497
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11460497 5 g 5 Gramm
11450497 1 g 1 Gramm
11470497 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11460497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22387.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17518-43-3
Summenformel C12H18INO2
Molekulargewicht (g/mol) 335.19
MDL-Nummer MFCD00038726
InChI-Schlüssel XILQCEGWGBSDSH-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoylcholine iodide, benzoylcholineiodide, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, 2-benzoyloxyethyl trimethylammonium iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium iodide, choline, iodide benzoate, choline, benzoate, acmc-1buu4
PubChem CID 87143
IUPAC-Name 2-Benzoyloxyethyl(trimethyl)azanium;Iodid
SMILES [I-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylcholine iodide
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Strukturformel C6H5CO2CH2CH2N(CH3)3I
Menge 5 g
Beilstein 3576708
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Formelmasse 335.19
Reinheit (%) ≥98%