Learn More
Benzoylcholiniodid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470497 25 g 25 Gramm
11450497 1 g 1 Gramm
11460497 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22387.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17518-43-3
Summenformel C12H18INO2
Molekulargewicht (g/mol) 335.19
MDL-Nummer MFCD00038726
InChI-Schlüssel XILQCEGWGBSDSH-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoylcholine iodide, benzoylcholineiodide, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, 2-benzoyloxyethyl trimethylammonium iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium iodide, choline, iodide benzoate, choline, benzoate, acmc-1buu4
PubChem CID 87143
IUPAC-Name 2-Benzoyloxyethyl(trimethyl)azanium;Iodid
SMILES [I-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylcholine iodide
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Strukturformel C6H5CO2CH2CH2N(CH3)3I
Menge 25 g
Beilstein 3576708
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Formelmasse 335.19
Reinheit (%) ≥98%