Learn More
Benzoylnitromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212397
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
614-21-1
C8H7NO3
165.15
MFCD00010218
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
94833
2-Nitro-1-Phenylethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
614-21-1
C8H7NO3
165.15
MFCD00010218
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
94833
2-Nitro-1-Phenylethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzoylnitromethane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101°C to 106°C
Farbe Braun bis Gelb oder farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(O)CH2NO2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,thf and,alcohols
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig