Learn More
Benztropinmesilat, Mikromol™
Product Code. 18061580
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18061580 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18061580 Supplier Mikromol Supplier No. MM1227.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Benztropinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Benztropine Mesilate
CAS 132-17-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benztropine Mesilate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H25 N O . C H4 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, (3-endo)-, methanesulfonate, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, endo-, methanesulfonate, 3-Diphenylmethoxytropane mesylate, 3-Diphenylmethoxytropane methanesulfonate, Benzatropine methanesulfonate, Benzotropine mesylate, Benzotropine methanesulfonate, Benztropine mesylate, Benztropine methanesulfonate, Cobrentin methanesulfonate, Cogentin, Cogentin methanesulfonate, Cogentinol, MK 02, NSC 169913, Tropine benzohydryl ether methanesulfonate, 1alphaH,5alphaH-Tropane, 3alpha-(diphenylmethoxy)-, methanesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4.CS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (1R,5S)-3-benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]-Oktan; Methansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 403.54
Menge 250 mg
Formelmasse 403,1817 g/mol