Learn More
Benztropin-Mesylat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462982 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 11462982
Marke: MP Biomedicals 0215362625
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 132-17-2
Summenformel C22H29NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 403.54
MDL-Nummer MFCD00074784
InChI-Schlüssel CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonym benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benztropine Mesylate
Menge 25 mg
IUPAC-Name (1R,5R)-3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane; methanesulfonic acid
Formelmasse 403.5
Physikalische Form Fest