Learn More
Benzydamine hydrochloride
Beschreibung
Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound. A prostaglandin synthase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
- A prostaglandin synthase inhibitor
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzydamine hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 156°C to 161°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Merck Index | 14,1122 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n |
| Formelmasse | 345.87 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Benzydamine hydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride