Learn More
Benzydamine hydrochloride, Thermo Scientific™
58.50 € - 166.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 132-69-4 |
|---|---|
| Summenformel | C19H24ClN3O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.871 |
| MDL-Nummer | MFCD00078957 |
| InChI-Schlüssel | HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin |
| PubChem CID | 65464 |
| IUPAC-Name | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMILES | CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15423809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.06 |
5g |
58.50 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15433809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.14 |
25g |
166.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
- A prostaglandin synthase inhibitor
Chemische Identifikatoren
| C19H24ClN3O | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Spezifikation
| Benzydamine hydrochloride | |
| C19H24ClN3O | |
| 14,1122 | |
| Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n | |
| CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl | |
| 345.871 | |
| 345.87 |
| 132-69-4 | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 65464 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H312-H332-H319
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 205-076-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NK7875000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Benzydamine hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride