Learn More
Benzydamin-Noxid, TRC
Artikelnummer. 17972665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972665 25 mg 25 Milligramm
17944505 5 mg 5 Milligramm
17934395 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17972665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20996025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36504-71-9
Summenformel C19H23N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.4
Synonym N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine;
IUPAC-Name 3-(1-Benzylindazol-3-yl)Oxy-N,N-Dimethylpropan-1-Aminoxid
SMILES CN(CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzydamine N-Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Formelmasse 325.179
Reinheit (%) >95%