Learn More
Benzyl[1-Cyano-1-methylethyl]carbamat, TRC
Artikelnummer. 30339618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339618 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB233870250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl [1-Cyano-1-methylethyl]carbamate
CAS 100134-82-5
Summenformel C12 H14 N2 O2
Menge 250 mg
Synonym Carbamic acid, N-(1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, benzyl ester (6CI), Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate, (Cyanodimethylmethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamate, Benzyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(2,9-13)14-11(15)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C#N
IUPAC-Name Benzyl-N-(2-cyanopropan-2-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Formelmasse 218.1055