Learn More
Benzyl[1-Cyano-1-methylethyl]carbamat, TRC
Artikelnummer. 30343926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343926 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2338702.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl [1-Cyano-1-methylethyl]carbamate
CAS 100134-82-5
Summenformel C12 H14 N2 O2
Menge 2.5 g
Synonym Carbamic acid, N-(1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, benzyl ester (6CI), Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate, (Cyanodimethylmethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamate, Benzyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(2,9-13)14-11(15)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C#N
IUPAC-Name Benzyl-N-(2-cyanopropan-2-yl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Formelmasse 218.1055