Learn More
Benzyl-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ß-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30331638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331638 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2944501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 10343-13-2
Summenformel C21 H26 O10
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(29-14(3)24)20(30-15(4)25)21(31-17)27-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Triacetyloxy-6-phenylmethoxyoxan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 438.43
Formelmasse 438.1526