Learn More
Benzyl2 -bromacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10194490 50 g 50 Gramm
10247120 250 g 250 Gramm
15199253 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10194490
Marke: Thermo Scientific Acros 278040500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5437-45-6
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.08
MDL-Nummer MFCD00000190
InChI-Schlüssel JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC-Name Benzyl-2-bromacetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 2-bromoacetate
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4400g/mL
Siedepunkt 166.0°C to 170.0°C (22.0 mmHg)
Flammpunkt >109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5430 to 1.5450
Menge 50 g
Relative Dichte 1.44
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit