Learn More
Benzyl-2-naphthylether, 99 %
Artikelnummer. 11410457
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11410457 25 g 25 Gramm
11420457 100 g 100 Gramm
11430457 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11410457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21796.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-62-7
Summenformel C17H14O
Molekulargewicht (g/mol) 234.298
MDL-Nummer MFCD00089092
InChI-Schlüssel WLTCCDHHWYAMCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2-naphthyl ether, 2-benzyloxy naphthalene, 2-benzyloxynaphthalene, naphthalene, 2-phenylmethoxy, 2-phenylmethoxy naphthalene, 2-phenylmethoxy-naphthalene, 2-benzyloxy-naphthalene, 2-phenylmethoxy naphthalenen, benzyl2-naphthylether, b-naphthylbenzyl ether
PubChem CID 123080
IUPAC-Name 2-Phenylmethoxynaphthalin
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 2-naphthyl ether
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Menge 25 g
Beilstein 2049922
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) 99%