Learn More
Benzyl-3-oxopiperazin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265524
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10265524 5 g 5 Gramm
10678945 10 g 10 Gramm
10613645 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10265524
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM07871DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 78818-15-2
Summenformel C12H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 234.255
InChI-Schlüssel BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
PubChem CID 736777
IUPAC-Name Benzyl 3-Oxopiperazin-1-Carboxylat
SMILES C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 234.25
Reinheit (%) 97%