Learn More
Benzyl4-[amino(thiocarbonyl)]piperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10481874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10481874 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10481874 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08071CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-[amino(thiocarbonyl)]piperidine-1-carboxylate
CAS 167757-46-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H18N2O2S
MDL-Nummer MFCD09702422
Menge 250 mg
Synonym benzyl 4-amino thiocarbonyl piperidine-1-carboxylate, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-cbz protected, benzyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, benzyl4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, benzyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid,4-aminothioxomethyl-,phenylmethyl ester
InChI-Schlüssel NOXHDLSQVLNVJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1C(=S)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name Benzyl-4-carbamothioylpiperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 278.37
PubChem CID 18969329
Formelmasse 278.37
Reinheit (%) 97%