Learn More
Benzyl-4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10780174 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10780174 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00094DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 167757-45-1
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C14H18N2O3
MDL-Nummer MFCD01568760
Menge 1 g
Synonym benzyl 4-aminocarbonyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-piperidinecarboxamide, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxamide, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, phenylmethyl ester, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-z-isonipecotinamide, n-z-isonepocotinamide, buttpark 7550-02, ksc532o5b, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxyamide
InChI-Schlüssel UNJWOPBEKPMSGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1C(=O)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
IUPAC-Name Benzyl 4-Carbamoylpiperidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 262.309
PubChem CID 2776131
Formelmasse 262.31
Reinheit (%) 95%