Learn More
Benzyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451629
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451629 5 g 5 Gramm
15461629 250 mg 250 Milligramm
15441629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64424.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120278-07-1
Summenformel C13H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 234.299
MDL-Nummer MFCD05863884
InChI-Schlüssel YYIQGSYCCNQAGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-1-n-cbz-piperidine, 1-cbz-4-aminopiperidine, 4-amino-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 4-amino-1-cbz-piperidine, 1-n-cbz-4-amino-piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, phenylmethyl ester, 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate; 4-aminopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem19775
PubChem CID 17846640
IUPAC-Name Benzyl 4-Aminopiperidin-1-Carboxylat
SMILES C1CN(CCC1N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Menge 5 g
Beilstein 10003356
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) 97%