Learn More
Benzyl-4-Fluorphenylketon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| CAS | 347-84-2 |
| Summenformel | C14 H11 F O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Fluorphenyl)-2-phenylethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.23 |
| Formelmasse | 214.0794 |