Learn More
Benzyl-4-Fluorphenylketon, TRC
Artikelnummer. 30339361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339361 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2797855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone
CAS 347-84-2
Summenformel C14 H11 F O
Menge 5 g
Synonym 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-2-phenylethanon
Molekulargewicht (g/mol) 214.23
Formelmasse 214.0794