Learn More
Benzylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465467
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11465467 500 g 500 Gramm
11475467 2500 g -
2 options
Artikelnummer. 11465467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23472.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 140-11-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Benzyl acetate can be used as a high boiling point solvent in coatings, like ink coating, binding agent and paint remover. It is used in soap and other chemical essences and has the effect of promote in floral and fantasy essences in jasmine, white orchid, fragrant plantain lily, gekkakou, narcissus and other essences. It is a plasticizer for ionophore membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylacetat kann als Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt in Beschichtungen wie Tintenbeschichtung, Bindemittel und Farbentferner verwendet werden. Wird in Seife und anderen chemischen Essenzen verwendet und fördert die Blumen- und Fantasyessenzen in Jasmin, weißer Orchidee, duftender Herzblattlilie, Tuberose, Narzissen und anderen Essenzen. Ist ein Plastifizierer für Ionophormembranen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 3.1 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-11-4
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00008712
InChI-Schlüssel QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic acid benzyl ester, benzyl ethanoate, acetic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl acetate, acetic acid, benzyl ester, alpha-acetoxytoluene, phenylmethyl ethanoate, acetoxymethyl benzene, benzylester kyseliny octove, caswell no. 081ea
PubChem CID 8785
ChEBI CHEBI:52051
IUPAC-Name Benzylacetat
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl acetate
Schmelzpunkt °C to 51°C
Dichte 1.053
Siedepunkt 205°C to 207°C
Flammpunkt 95°C (203°F)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Brechungsindex 1.502
Menge 500 g
Beilstein 1908121
Merck Index 14,1123
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 3.1g/L.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.