Learn More
Benzylacrylat (stabilisiert mit 50 ppm MEHQ), TRC
Artikelnummer. 30348445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348445 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1969755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Acrylate
CAS 2495-35-4
Summenformel C10H10O2
Menge 5 g
Synonym 2-Propenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl 2-Propenoate, Acrylic Acid Benzyl Ester, Fancryl FA-BZA, FA-BZA, NSC 20964, SR 432, Sartomer SR 432, V 160, V 180, Viscoat 160
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
SMILES C=CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Formelmasse 162.0681