Learn More
Benzylalkohol, Mikromol™
Artikelnummer. 17913266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17913266 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17913266 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0795.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Benzylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyl alcohol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzalkonium Chloride Imp. A (EP), Benzyl Alcohol, Benzenemethanol, Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, alpha-Hydroxytoluene, alpha-Toluenol, Benzalkonium Chloride Impurity A, Benzalkonium Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES OCc1ccccc1
IUPAC-Name Phenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Menge 250 mg
Formelmasse 108,0575 g/mol