Learn More
Benzylalkohol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15690980 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15690980 1 l Glasflasche 1 Liter
15680980 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15620990 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15600990 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15610990 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15690980 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1080061L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylalkohol
Schmelzpunkt -15.4 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.045 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 205.3 °C
Flammpunkt 96 °C (204.8 °F)
Zündpunkt 817 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.539 (Lit.)
Menge 1 l
UN-Nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampfdichte 3.7 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Dampfdruck 3.75 mmHg (77 °C), 13.3 mmHg (100 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.