Learn More
Benzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30455509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455509 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT536635100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H8 O
Menge 100 g
Synonym Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES OCc1ccccc1
IUPAC-Name Phenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Formelmasse 108.0575
Reinheit (%) >95