Learn More
Benzylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392878 2 g 2 Gramm
11382878 10 g 10 Gramm
11372878 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032635.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-79-7 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Benzyl azide is used in the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives. It serves as a reagent used to introduce a PhCH2N group into a molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-79-7
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.154
MDL-Nummer MFCD00013836
InChI-Schlüssel UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029
PubChem CID 12152
IUPAC-Name Azidomethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl azide
Dichte 1.0655
Siedepunkt 82°C to 85°C (16 mm)
Flammpunkt 43°C (110°F)
Prozentgehaltsbereich 94%
Brechungsindex 1.5341
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 133.15
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl azide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide