Learn More
Benzylbenzoat, Mikromol™
Product Code. 17931456
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17931456 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17931456 Supplier Mikromol Supplier No. MM0570.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Benzylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyl Benzoate
CAS 120-51-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyl Benzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzyl Benzoate, Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Benzylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Menge 250 mg
Formelmasse 212,0837 g/mol