Learn More
Benzylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30137286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137286 50 g 50 Gramm
17902395 25 g 25 Gramm
17912935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB23095050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-51-4
Summenformel C14 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Synonym Benzoic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Ascabin, Ascabiol, Benylate, Benzyl benzenecarboxylate, Benzyl benzoate, Benzyl phenylformate, Benzylets, Benzyloxy phenyl ketone, Colebenz, NSC 8081, Nicca Sunsolt LM 7EX, Novoscabin, Pelemol B66, Peruscabin, Phenylmethyl benzoate, Scabagen, Scabanca, Scabcare BB, Scabide, Scabiozon, Scobenol, Vanzoate, Venzonate
IUPAC-Name Benzylbenzoat
SMILES O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Benzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Formelmasse 212.0837
Reinheit (%) >95%
Menge 50 g