missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023759
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11458267

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17630.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol

It is employed in biological research purpose. Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Wird in der biologischen Forschung eingesetzt. Benzylbromacetat wurde bei der Alkylierung von (-)-2,3-O-Isopropyliden-D-Threitol verwendet, das Lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-Fluoren-9-yl)Methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]Essigsäure erzeugte.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.

Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten. Unter 20 °C Tiefkühlschrank, unter inert Atmosphäre lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5437-45-6
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00000190
InChI-Schlüssel JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC-Name Benzyl-2-bromacetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzyl bromoacetate
Dichte 1.46
Siedepunkt 157°C to 159°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.544
Menge 50 g
Beilstein 973658
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt