missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl Butyl Phthalate-d4, TRC

Artikelnummer. 30335006
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30335006 250 mg 250 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30335006

Marke: Toronto Research Chemicals TRCB233557250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemischer Name oder Material Phthalic acid, benzylbutyl ester (3,4,5,6) D4
CAS 93951-88-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 2H4 H16 O4
Menge 250 mg
Synonym Phthalic Acid, Benzylbutyl Ester D4 (phenyl D4)
InChI-Formel InChI=1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(C(=O)OCCCC)c1[2H]
IUPAC-Name 2-O-benzyl 1-O-butyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 316.38
Formelmasse 316.1613
Reinheit (%) >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.