Learn More
Benzylcarbazat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489903
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489903 25 g 25 Gramm
11479903 5 g 5 Gramm
11499903 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489903 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13005.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5331-43-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Benzyl carbazate is used as a reagent for preparation of benzyloxycarbonyl (Z, Cbz) hydrazides of carboxylic acids, particularly N-protected amino acids. Subsequent hydrogenolysis gives the hydrazide which can be converted to the azide for coupling with a further amino acid residue by the azide method. It is also used in the preparation of simple acyl or sulfonyl hydrazides avoiding diacylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylcarbazat wird als Reagenz für die Herstellung von Benzyloxycarbonylhydraziden (Z, Cbz) von Carboxylsäuren, insbesondere N-geschützten Aminosäuren, verwendet. Die anschließende Hydrogenolyse ergibt das Hydrazid, das nach dem Azidverfahren in das Azid zur Kopplung mit einem weiteren Aminosäurerest überführt werden kann. Es wird auch bei der Herstellung von einfachen Acyl- oder Sulfonylhydraziden zur Vermeidung von Diacylierung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht), Methanol und DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5331-43-1
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00041890
InChI-Schlüssel RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl carbazate, benzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, carbobenzoxyhydrazide, carbazic acid, benzyl ester, benzyloxycarbonyl hydrazide, benzylcarbazate, benzyloxy carbonyl hydrazine, n-cbz-hydrazine, unii-h7gm2h55tc
PubChem CID 79242
IUPAC-Name Benzyl-N-aminocarbamat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl carbazate
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 25 g
Beilstein 1952982
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly),methanol and DMSO.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%