Learn More
Benzylcarbazat, TRC
Artikelnummer. 30330211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330211 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2336205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Carbazate
CAS 5331-43-1
Summenformel C8H10N2O2
Menge 5 g
Synonym Carbazic Acid Benzyl Ester, Benzyl Carbazate, Benzyl Hydrazinecarboxylate, Benzyl Hydrazinocarboxylate, Benzyloxycarbonyl Hydrazide, Carbobenzoxyhydrazide, Carbobenzyloxyhydrazine, Hydrazincarboxylic Acid Benzyl Ester, Hydrazinecarboxylic Acid Benzyl Ester, NSC 2287, [(Benzyloxy)carbonyl]hydrazine
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMILES NNC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl-N-aminocarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Formelmasse 166.0742