Learn More
Benzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30347829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347829 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30347829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2336755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H7 Cl
Menge 5 g
Synonym Toluene, α-chloro- (8CI), (Chloromethyl)benzene, 1-Chloromethylbenzene, Benzyl chloride, Bnol, Chlorophenylmethane, NSC 8043, Phenylmethyl chloride, Tolyl chloride, α-Chlorotoluene, ω-Chlorotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
IUPAC-Name Chlormethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
Formelmasse 126.0236
Reinheit (%) >95