Learn More
Benzylchlorformiat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl Chloroformate |
| CAS | 501-53-1 |
| Summenformel | C8H7ClO2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | (Benzyloxy)carbonyl Chloride, Benzyl Chloridocarbonate, Benzyl Chlorocarbonate, Benzyl Chloroformate, Carbobenzoxy Chloride, Carbobenzyloxy Chloride, Chloroformic Acid Benzyl Ester, NSC 83466, Phenylmethyl Chloroformate, Cbz-Cl, CbzCl, Cbz chloride, Z-chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | ClC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Benzylcarbonochloridat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.59 |
| Formelmasse | 170.0135 |