Learn More
Benzylcinnamat, TRC
Artikelnummer. 30333191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333191 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1304331G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl cinnamate
CAS 103-41-3
Summenformel C16 H14 O2
Menge 1 g
Synonym Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl-3-phenylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 238.28
Formelmasse 238.0994