Learn More
Benzylcyanid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10574121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10574121
Marke: Thermo Scientific Acros 180945000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 140-29-4 | C8H7N | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-29-4
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl cyanide
Schmelzpunkt -24.0°C
Dichte 1.0100 g/mL
Siedepunkt 233.0°C to 234.0°C
Flammpunkt 102°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7N
Strukturformel C6H5CH2CN
Brechungsindex 1.5220 to 1.5240
Menge 500 mL
Beilstein 09, 441
Merck Index 15, 1134
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formelmasse 117.15
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302-bei berührung mit der haut: .
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P352-Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl cyanide