Learn More
Benzyl-d7-amine, CDN
Artikelnummer. 30317967
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30317967 0.1 g 0.10 Gramm
30320311 0.25 g 0.25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317967
Marke: CDN CDND52250.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylamine-d7
CAS 167750-79-0
Summenformel C7 D7 H2 N
Menge 0.1 g
Synonym Benzene-d5-methan-d2-amine (9 CI), Benzyl-d7-amine, Benzylamine-d7, Benzylamine-D7
InChI-Formel InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])N
IUPAC-Name dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanamine
Molekulargewicht (g/mol) 114.196
Formelmasse 114.117 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity