missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzyl-d7 Chloride, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl-d7 Chloride |
| CAS | 59502-05-5 |
| Summenformel | C7 D7 Cl |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-Name | 1-[chloro(dideuterio)methyl]-2,3,4,5,6-pentadeuterio-benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.63 |
| Formelmasse | 133.0676 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur