Learn More
Benzylisobutyrat,98 + %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11302296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302296 50 g 50 Gramm
11312296 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05930.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-28-6
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00048315
InChI-Schlüssel UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isobutyrate, benzyl isobutanoate, benzyl 2-methylpropionate, phenylmethyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid, benzyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2-methyl propionate, benzylester kyseliny isomaselne, unii-p98pe45v9m, benzyl isobutyrate natural
PubChem CID 7646
IUPAC-Name Benzyl-2-methylpropanoat
SMILES CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl isobutyrate
Dichte 1.005
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 50 g
Beilstein 1869299
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) ≥98%