Learn More
Benzylmercaptan, polymergestützt, 1 % querverbunden, 100–200-Gewebe, 2.0–4.0 mmol/g auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440790 50 g 50 Gramm
11420790 2 g 2 Gramm
11430790 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440790 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044466.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-53-8
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.20
MDL-Nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI-Schlüssel UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC-Name Phenylmethanthiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl mercaptan
Namenshinweis Polymer supported, 1% cross-linked, 2.0 to 4.0 mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Farbe Rosa bis Weiß
Netzgröße 100 to 200 Mesh
Menge 50 g
Physikalische Form Perlen