Learn More
Benzylmercaptan, TRC
Artikelnummer. 30329666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30329666 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2855051G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Mercaptan
CAS 100-53-8
Summenformel C7 H8 S
Menge 1 g
Synonym α-Toluenethiol (7CI,8CI), (Mercaptomethyl)benzene, Benzyl hydrosulfide, Benzyl mercaptan, Benzylthiol, Ethoxylated bisphenol A dimethacrylate-Benzyl mercaptan copolymer, GMP 800, NSC 41897, Phenylmethanethiol, Phenylmethyl mercaptan, Thiobenzyl alcohol, α-Mercaptotoluene, α-Toluolthiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
InChI-Formel InChI=1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES SCc1ccccc1
IUPAC-Name Phenylmethanthiol
Molekulargewicht (g/mol) 124.2
Formelmasse 124.0347