Learn More
Benzylmethacrylat, 98 %, stab. mit ca. 50-100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333026 1000 g 1 Kilogramm
11313026 50 g 50 Gramm
11323026 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10840.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2495-37-6 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Benzyl methacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylmethacrylat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht und Wärme. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2495-37-6
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD00053684
InChI-Schlüssel AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzylmethacrylate, methacrylic acid benzyl ester, methacrylic acid, benzyl ester, unii-z3248k2ssm, phenylmethyl 2-methylprop-2-enoate, poly benzylmethacrylate, bzma, methacrylic acid benzyl
PubChem CID 17236
IUPAC-Name Benzyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol
Dichte 1.04
Siedepunkt 231°C to 233°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.514
Menge 1000 g
Beilstein 2045924
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%