Learn More
Nicotinsäurebenzylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395189
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11395189
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18505.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 94-44-0 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-44-0
Summenformel C13H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 213.236
MDL-Nummer MFCD00023584
InChI-Schlüssel KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl nicotinate, nicotinic acid benzyl ester, rubriment, pycaril, pykaryl, niacin benzyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, benzylis nicotinas, nicotinic acid, benzyl ester, nicotinsaeurebenzylester
PubChem CID 7191
ChEBI CHEBI:31268
IUPAC-Name Benzylpyridin-3-Carboxylat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl nicotinate
Schmelzpunkt 21°C to 23°C
Dichte 1.165
Siedepunkt 179°C to 180°C (5 mmHg)
Flammpunkt 170°C (338°F)
Brechungsindex 1.57
Menge 50 g
Beilstein 159169
Merck Index 14,6526
Formelmasse 213.24
Reinheit (%) 99%