Learn More
Benzyl(R)-(-)-Glycidylether, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368855
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11368855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13980.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14618-80-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether is used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyl-(R)-(-)-glycidylether wird bei der Herstellung des Lactonfragments von Compactin und Mevinolin verwendet. Chiron bei der Herstellung von syn-1,3-Polyolen, Didesoxynukleosiden und einem spiroacetalen Cyanhydrin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14618-80-5
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00068409
InChI-Schlüssel QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Synonym r-benzyloxymethyl-oxirane, r---benzyl glycidyl ether, r-2-benzyloxy methyl oxirane, benzyl r---glycidyl ether, r-o-benzylglycidol, r-benzyl glycidyl ether, r---2-benzyloxymethyl oxirane, ccris 6385, --benzyl-r-glycidylether, r---benzyloxymethyloxirane
PubChem CID 159746
IUPAC-Name (2R)-2-(Phenylmethoxymethyl)oxiran
SMILES C1C(O1)COCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Dichte 1.072
Siedepunkt 130°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 1 g
Beilstein 3588399
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −5.1° (c=5 in Toluene)
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥98%