Learn More
Benzylsulfid, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10603082 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10603082 5 g 5 Gramm
10440822 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603082 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 538-74-9
Summenformel C14H14S
Molekulargewicht (g/mol) 214.33
MDL-Nummer MFCD00004784
InChI-Schlüssel LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl sulfide, benzyl sulfide, dibenzyl sulphide, benzyl thioether, benzyl monosulfide, dibenzyl monosulfide, dibenzyl thioether, sulfide, dibenzyl, 1,3-diphenyl-2-thiapropane, benzene, 1,1'-thiobis methylene bis
PubChem CID 10867
IUPAC-Name [(benzylsulfanyl)methyl]benzene
SMILES C(SCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl sulfide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44°C to 49°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 1147
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formelmasse 214.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle