Learn More
Benzylsulfoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10531184 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10531184 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106175000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-08-9
Summenformel C14H14OS
Molekulargewicht (g/mol) 230.33
MDL-Nummer MFCD00004782
InChI-Schlüssel HTMQZWFSTJVJEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl sulfoxide, benzyl sulfoxide, dibenzylsulfoxide, tardiol d, sulfoxide, dibenzyl, dibenzyl sulphoxide, sulfinylbis methylene dibenzene, bis phenylmethyl sulfoxide, nsc 55, benzene, 1,1'-sulfinylbis methylene bis
PubChem CID 12116
IUPAC-Name Benzylsulfinylmethylbenzol
SMILES O=S(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyl sulfoxide
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 130°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH2)2SO
Menge 500 g
Beilstein 06, 456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Formelmasse 230.32
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver