Learn More
Benzylthioacetimidathydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458317 1 g 1 Gramm
15468317 5 g 5 Gramm
15478317 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51844.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 32894-07-8 | C9H12ClNS | 201.712 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32894-07-8
Summenformel C9H12ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 201.712
MDL-Nummer MFCD05865210
InChI-Schlüssel OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12626231
IUPAC-Name Benzylethimidothioat; Hydrochlorid
SMILES CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl thioacetimidate hydrochloride
Menge 1 g
Formelmasse 201.71
Reinheit (%) 96%