Learn More
Benzylvinylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30007799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007799 500 mg 500 Milligramm
30003566 100 mg 100 Milligramm
30007178 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB316510500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84713-20-2
Summenformel C10 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Synonym N-Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (Vinyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-Vinylcarbamate, N-Vinyl-O-benzyl Urethane, N-Vinylcarbamic Acid Benzyl Ester, Phenylmethyl Ethenylcarbamate
IUPAC-Name Benzylvinylcarbamat
SMILES C=CNC(=O)OCc1ccccc1
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyl Vinylcarbamate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12)
Formelmasse 177.079