Learn More
Benzylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30341313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341313 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB411095500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylamine Hydrochloride
CAS 3287-99-8
Summenformel C7H9N . (HCl)
Menge 500 mg
Synonym Benzenemethanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenemethanamine, hydrochloride (9CI), Benzylamine, hydrochloride (7CI, 8CI), Benzylammonium chloride, Phenylmethanamine hydrochloride, Benzylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMILES Cl.NCc1ccccc1
IUPAC-Name Phenylmethanamine;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 143.61
Formelmasse 143.0502