Learn More
Benzylamin auf Polystyrol, 2.0 bis 3.0 mmol/g, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047581
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11358806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19471.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89551-24-6
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00130502
InChI-Schlüssel WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC-Name Phenylmethanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylamine on polystyrene
Menge 5 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.0 to 3.0mmol/g
Empfindlichkeit Air Sensitive